Dimetylftalat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR922685-100G OR922685-1KG OR922685-500G
APOSOR922685-100GEA 610 NOK
APOSOR922685-100G APOSOR922685-1KG APOSOR922685-500G
Dimetylftalat 95%
Dimetylftalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008425
CAS-nummer: 131-11-3