Isopropyl crotonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Crotonic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl Crotonate
OR922692-100G OR922692-25G OR922692-5G
APOSOR922692-100GEA 7075 NOK
APOSOR922692-100G APOSOR922692-25G APOSOR922692-5G
Isopropyl crotonate 95%
Isopropyl crotonate
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059053
CAS-nummer: 6284-46-4