Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Chloro-1-(ethoxycarbonyl)piperidine, 1-Carbethoxy-4-chloropiperidine, 4-Chloro-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
OR922822-5G
APOSOR922822-5GEA 1150 NOK
APOSOR922822-5G
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₄ClNO₂
MW: 191,66 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09038524
CAS-nummer: 152820-13-8