Butyl nicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Nicotinic acid butyl ester, Butyl 3-pyridinecarboxylate, n-Butyl nicotinate
OR922897-100G
APOSOR922897-100GEA 450 NOK
APOSOR922897-100G
Butyl nicotinate 98%
Butyl nicotinate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006390
CAS-nummer: 6938-06-3