Isopropyl methyl sulphone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR922988-1G OR922988-25G OR922988-5G
APOSOR922988-1GEA 1550 NOK
APOSOR922988-1G APOSOR922988-25G APOSOR922988-5G
Isopropyl methyl sulphone 95%
Isopropyl methyl sulphone
Formel: C₄H₁₀O₂S
MW: 122,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00050415
CAS-nummer: 4853-74-1