1-Isopropylpyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR923288-1G
OR923288-5G
APOSOR923288-1GEA
1475
NOK
APOSOR923288-1G
APOSOR923288-5G
1-Isopropylpyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride 95%
1-Isopropylpyrrolidin-3-ylamine dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₈Cl₂N₂ Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD08544449 CAS-nummer: 19985-09-2 |