2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR923428-1G OR923428-5G
APOSOR923428-1GEA 2500 NOK
APOSOR923428-1G APOSOR923428-5G
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05864668
CAS-nummer: 914348-86-0