5-Methyl-2-hexanone oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Isoamyl Methyl Ketoxime
OR923437-25G OR923437-5G
APOSOR923437-25GEA 5200 NOK
APOSOR923437-25G APOSOR923437-5G
5-Methyl-2-hexanone oxime 95%
5-Methyl-2-hexanone oxime
Formel: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013934
CAS-nummer: 624-44-2