Barium hydroksid 94+%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR923866-1KG OR923866-250G OR923866-50G
APOSOR923866-1KGEA 0 NOK
APOSOR923866-1KG APOSOR923866-250G APOSOR923866-50G
Barium hydroksid 94+%
Barium hydroksid
Formel: H₂BaO₂
MW: 171,34 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003443
CAS-nummer: 17194-00-2
FN: 3262
ADR: 8,II