Isobutylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Methylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
OR924170-25G OR924170-100G
APOSOR924170-25GEA 985 NOK
APOSOR924170-25G APOSOR924170-100G
Isobutylamine hydrochloride 98%
Isobutylamine hydrochloride
Formel: C₄H₁₁N
MW: 109,60 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060199
CAS-nummer: 5041-09-8