2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR924511-5G
APOSOR924511-5GEA 2000 NOK
APOSOR924511-5G
2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
2,2'-Bis(2-oxazoline)
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Smeltepunkt: 213 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00059930
CAS-nummer: 36697-72-0