Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic Acid Methyl Ester
OR924639-1G
APOSOR924639-1GEA 965 NOK
APOSOR924639-1G
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate 95%
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075872
CAS-nummer: 3204-73-7