Isopropyl chloroacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR924675-100G OR924675-500G
APOSOR924675-100GEA 1800 NOK
APOSOR924675-100G APOSOR924675-500G
Isopropyl chloroacetate 95%
Isopropyl chloroacetate
Formel: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040410
CAS-nummer: 105-48-6