1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
OR924885-100G OR924885-25G OR924885-5G
APOSOR924885-100GEA 875 NOK
APOSOR924885-100G APOSOR924885-25G APOSOR924885-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidone 98%
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formel: C₆H₉NO
MW: 111,1418 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003197
CAS-nummer: 88-12-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III