Monomethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl Hydrogen 5-Norbornene-2,3-dicarboxylate, 3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 5-Norbornene-2,3-dicarboxylic Acid Monomethyl Ester
OR924889-5G
APOSOR924889-5GEA 3550 NOK
APOSOR924889-5G
Monomethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 95%
Monomethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00167743
CAS-nummer: 36897-94-6