Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR925054-100G OR925054-25G OR925054-5G
APOSOR925054-100GEA 5150 NOK
APOSOR925054-100G APOSOR925054-25G APOSOR925054-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride 98%
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride
Formel: C₂₁H₂₄N₂O₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00190889
CAS-nummer: 139262-23-0