Trimethyl orthobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Trimethyl orthobeznoate, (Trimethoxymethyl)benzene
OR925124-500G
APOSOR925124-500GEA 3075 NOK
APOSOR925124-500G
Trimethyl orthobenzoate 97%
Trimethyl orthobenzoate
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008474
CAS-nummer: 707-07-3