3,5-Dimethylbenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (3,5-Dimethylphenyl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-m-xylene, 3,5-Dimethylbenzylalcohol
OR925174-25G
APOSOR925174-25GEA 1800 NOK
APOSOR925174-25G
3,5-Dimethylbenzyl alcohol 97%
3,5-Dimethylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004648
CAS-nummer: 27129-87-9