2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(4-Thiazolyl)acetic Acid
OR925603-1G OR925603-5G
APOSOR925603-1GEA 1325 NOK
APOSOR925603-1G APOSOR925603-5G
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
MW: 143,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09991935
CAS-nummer: 7504-44-1