4-Chlorobutyl acetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Acetic acid 4-chlorobutyl ester
OR925717-500G
APOSOR925717-500GEA 1925 NOK
APOSOR925717-500G
4-Chlorobutyl acetate 98%
4-Chlorobutyl acetate
Formel: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001013
CAS-nummer: 6962-92-1