tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-Boc-2-azetidinone
OR925839-1G OR925839-250MG
APOSOR925839-1GEA 6175 NOK
APOSOR925839-1G APOSOR925839-250MG
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,2 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08751345
CAS-nummer: 1140510-99-1