3-(Methylthio)propyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Acetic Acid 3-(Methylthio)propyl Ester
OR925951-25G
APOSOR925951-25GEA 735 NOK
APOSOR925951-25G
3-(Methylthio)propyl acetate 95%
3-(Methylthio)propyl acetate
Formel: C₆H₁₂O₂S
MW: 148,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00053113
CAS-nummer: 16630-55-0