6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR926186-1G
APOSOR926186-1GEA 0 NOK
APOSOR926186-1G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₀ClN
MW: 167,6354 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06739156
CAS-nummer: 33537-99-4