H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: H-D-Abu-OtBu·HCl
OR926472-1G OR926472-5G
APOSOR926472-1GEA 665 NOK
APOSOR926472-1G APOSOR926472-5G
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
H-D-Abu-OtBu·HCl
Formel: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,687 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08275809
CAS-nummer: 313994-32-0