Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine, (R)-3-(3-Bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
OR926518-5G
APOSOR926518-5GEA 2000 NOK
APOSOR926518-5G
Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Boc-3-bromo-D-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344,205 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01317704
CAS-nummer: 261360-77-4