2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR926618-100MG OR926618-1G OR926618-250MG
APOSOR926618-100MGEA 645 NOK
APOSOR926618-100MG APOSOR926618-1G APOSOR926618-250MG
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18072447
CAS-nummer: 412003-95-3