(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR927331-100G OR927331-25G OR927331-5G
APOSOR927331-100GEA 9625 NOK
APOSOR927331-100G APOSOR927331-25G APOSOR927331-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004322
CAS-nummer: 1758-25-4