Fmoc-N-Me-Nle-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR927345-1G OR927345-25G OR927345-5G
APOSOR927345-1GEA 915 NOK
APOSOR927345-1G APOSOR927345-25G APOSOR927345-5G
Fmoc-N-Me-Nle-OH 97%
Fmoc-N-Me-Nle-OH
Formel: C₂₂H₂₅NO₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00235878
CAS-nummer: 112883-42-8