Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
OR927482-1G OR927482-5G
APOSOR927482-1GEA 3150 NOK
APOSOR927482-1G APOSOR927482-5G
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07364734
CAS-nummer: 680569-18-0