N-Benzoyl-L-alanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Bz-Ala-OH, (S)-2-Benzamidopropanoic acid
OR927719-25G OR927719-100G
APOSOR927719-25GEA 875 NOK
APOSOR927719-25G APOSOR927719-100G
N-Benzoyl-L-alanine 98%
N-Benzoyl-L-alanine
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,202 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063128
CAS-nummer: 2198-64-3