trans-Methyl-4-formylcyclohexanecarboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR928143-10G OR928143-1G OR928143-5G
APOSOR928143-10GEA 8325 NOK
APOSOR928143-10G APOSOR928143-1G APOSOR928143-5G
trans-Methyl-4-formylcyclohexanecarboxylate 96%
trans-Methyl-4-formylcyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 54274-80-5