4-(Dimethylamino)benzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR928188-1G OR928188-5G
APOSOR928188-1GEA 1075 NOK
APOSOR928188-1G APOSOR928188-5G
4-(Dimethylamino)benzamide 95%
4-(Dimethylamino)benzamide
Formel: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,2000 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01216782
CAS-nummer: 6083-47-2