1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR928251-1G OR928251-250MG OR928251-5G
APOSOR928251-1GEA 1650 NOK
APOSOR928251-1G APOSOR928251-250MG APOSOR928251-5G
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08668178
CAS-nummer: 85692-37-1