Fmoc-val-OSu 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR928600-25G OR928600-100G
APOSOR928600-25GEA 430 NOK
APOSOR928600-25G APOSOR928600-100G
Fmoc-val-OSu 95%
Fmoc-val-OSu
Formel: C₂₄H₂₄N₂O₆
MW: 436,464 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153370
CAS-nummer: 130878-68-1