Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
OR928929-1G OR928929-250MG OR928929-5G
APOSOR928929-1GEA 3850 NOK
APOSOR928929-1G APOSOR928929-250MG APOSOR928929-5G
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,9666 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18398708
CAS-nummer: 90721-58-7