Ac-Ile-OMe 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR929225-1G OR929225-5G
APOSOR929225-1GEA 590 NOK
APOSOR929225-1G APOSOR929225-5G
Ac-Ile-OMe 95%
Ac-Ile-OMe
Formel: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.239 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00080833
CAS-nummer: 2256-76-0