2-sek-Butylanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR929266-1G OR929266-250MG
APOSOR929266-1GEA 4575 NOK
APOSOR929266-1G APOSOR929266-250MG
2-sek-Butylanilin 98%
2-sek-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 55751-54-7