5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR929358-1G OR929358-250MG
APOSOR929358-1GEA 8850 NOK
APOSOR929358-1G APOSOR929358-250MG
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₁H₁₁N₃
MW: 185,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05864793
CAS-nummer: 914349-42-1