2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (2,4-Dimethylphenyl)acetic acid, 2,4-Xylylacetic acid
OR929615-100G OR929615-10G OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA 7400 NOK
APOSOR929615-100G APOSOR929615-10G APOSOR929615-25G
2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,4-Dimethylphenylacetic acid
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
MW: 164,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02664685
CAS-nummer: 6331-04-0