N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-phenylethanol, N-Boc-DL-2-phenylglycinol, Boc-DL-Phenylglycinol, tert-Butyl (2-hydroxy-1-phenylethyl)carbamate
OR929831-1G OR929831-5G
APOSOR929831-1GEA 270 NOK
APOSOR929831-1G APOSOR929831-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,30 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01883039
CAS-nummer: 67341-01-9