3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-methoxypyridin-3-amine
OR929970-1G OR929970-250MG
APOSOR929970-1GEA 790 NOK
APOSOR929970-1G APOSOR929970-250MG
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0366 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16659663
CAS-nummer: 1043688-99-8