[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR929979-1G OR929979-250MG
APOSOR929979-1GEA 5725 NOK
APOSOR929979-1G APOSOR929979-250MG
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine 95%
[2-Methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propyl]amine
Formel: C₈H₁₅N₃
MW: 153,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09261514
CAS-nummer: 927986-27-4