H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: H-Phe(2.4-Dimethyl)-OH
OR931727-1G OR931727-500MG
APOSOR931727-1GEA 5400 NOK
APOSOR931727-1G APOSOR931727-500MG
H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
H-Phe(2,4-Dime)-OH
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 259726-56-2