m-Tolyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR932170-100G OR932170-25G
APOSOR932170-100GEA 3675 NOK
APOSOR932170-100G APOSOR932170-25G
m-Tolyl acetate 95%
m-Tolyl acetate
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041910
CAS-nummer: 122-46-3