1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR932225-100G
APOSOR932225-100GEA 1475 NOK
APOSOR932225-100G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formel: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Kokepunkt: 134…140 °C
Tetthet: 1,1556 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00060844
CAS-nummer: 1647-23-0
FN: 1993
ADR: 3,III