3-Chromanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Chroman-3-carboxylic acid
OR932278-1G
APOSOR932278-1GEA 715 NOK
APOSOR932278-1G
3-Chromanecarboxylic acid 95%
3-Chromanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03783554
CAS-nummer: 115822-57-6