Isoamyl angelate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR932335-25G OR932335-5G
APOSOR932335-25GEA 4925 NOK
APOSOR932335-25G APOSOR932335-5G
Isoamyl angelate 95%
Isoamyl angelate
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00213789
CAS-nummer: 10482-55-0