Isobutyl isovalerate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer:
Isobutyl Isovalerate, Isovaleric acid Isobutyl ester
OR932977-500G
APOSOR932977-500GEA
2775
NOK
APOSOR932977-500G
Isobutyl isovalerate 97%
Isobutyl isovalerate
Formel:
C₉H₁₈O₂ MW: 158.2380 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00048349 CAS-nummer: 589-59-3 |