4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR9344-1G OR9344-250MG
APOSOR9344-1GEA 2700 NOK
APOSOR9344-1G APOSOR9344-250MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Formel: C₁₂H₁₁BrO₄
MW: 299,12 g/mol
Smeltepunkt: 214…216 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011570
CAS-nummer: 88404-25-5