4-Formyltetrahydropyran 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Tetrahydropyran-4-carbaldehyde, Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxaldehyde
OR9347-1G OR9347-25G OR9347-5G OR9347-100G
APOSOR9347-1GEA 395 NOK
APOSOR9347-1G APOSOR9347-25G APOSOR9347-5G APOSOR9347-100G
4-Formyltetrahydropyran 95%
4-Formyltetrahydropyran
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,1424 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03425264
CAS-nummer: 50675-18-8